Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ MC2R-CRE-bla-CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ MC2R-CRE-bla-CHO-K1-Zellen
Marke: Invitrogen™ K1483
Beschreibung
Die GeneBLAzer™ MC2R-CRE-bla-CHO-K1-Zellen enthalten den menschlichen Melanocortin-2-Rezeptor (MC2R), (Zugriffsnummer NM_000529.1) und das Melanocortin-2-Rezeptorakzessorprotein (MRAP), (Zugriffsnummer NM_178817.3), die stabil in die CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zelllinie integriert sind. CellSensor™ CRE-bla CHO-K-Zellen (Kat.-Nr. K) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen (bla), das unter Kontrolle des cAMP-Response-Elements (CRE) steht.Die MCR-CRE-bla-CHOK1-Zellen sind funktionell für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen von ACTH 1-24 validiert. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer M3-NFAT-bla CHO-K1-Zellen auf die Assay-Leistung unter variablen Bedingungen getestet. Diese Daten finden Sie in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung im Bereich Handbücher und Broschüren.
Spezifikation
NM_000529.2 | |
Teilende Zellen | |
Fluoreszent | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
2 x 106 Zellen | |
MC2R | |
CHO-K1 | |
GPCRs |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
(LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Beinhaltet: O GeneBLAzer ™ MC2R-CRE-bla-CHO-K1-Zellen Das GeneBLAzer™ MC2R-CRE -bla CHO-K1-Assay-Protokoll Analysenzertifikat Die GeneBLAzer™ MC2R-CRE -bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
MC2R | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
MC2R-CRE-bla-CHO-K1 Zelle | |
GeneBLAzer™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
39065 | Analysenzertifikat | 16/04/2017 | K1483 |