Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ LXRα-UAS-bla HEK 293T Cells
LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293 cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Liver-X receptor-alpha(LXR alpha) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1692
Artikelnummer. 10465185
  • 15800.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293 cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Liver-X receptor-alpha(LXR alpha) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-LXR alpha (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of TO901317. In addition, LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293 cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time (data available upon request). Additional testing data using alternate stimuli are also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cholsäure, Desoxycholsäure
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Flüssigstickstoff
Antagonist, Gegenmittel: (z)-guggulsteron; Primäragonist: Chenodeoxycholsäure (CDCA)
Human
LXR-Alpha-BHC-UAS-bla HEK 293T-Zellen (K1249)
Chenodeoxycholsäure (CDCA)
2 x 106 Zellen
BLA (Beta-Lactamase)
Teilende Zellen
(z)-Guggulsteron
Teilende Zellen
Fluoreszent
Kernrezeptoren, nukleäre Rezeptoren
Kernrezeptoren, nukleäre Rezeptoren
2 x 106
GeneBLAzer™
HEK 293T-Zelle
LXRA, LXR alpha, NR1H3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1306708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1692
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ LXRα-UAS-bla HEK 293T Cells > 2 x 106 Cells