Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1 Cells
The GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Dopamine Receptor 5 (D5) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1784
Beschreibung
The GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Dopamine Receptor 5 (D5) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the CRE response element.
The GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1 cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Spezifikation
NM_000676 | |
Teilende Zellen | |
Fluoreszent | |
DRD5 | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
GPCR (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren) | |
Endpunkt | |
DRD5, D5 | |
CHO-K1 | |
GPCRs |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
K1784 GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Enthält: • GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1-Zellen • GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1-Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Die GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden. |
|
GPCRs | |
D5-CRE-bla CHO-K1-Zellen, D5-CRE-bla CHO-K1-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™ | |
8 x 106 Zellen | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
D5-CRE-bla CHO-K1 Zelle | |
GeneBLAzer™ |