Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA Assay Kit
GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA Assay-Kit
Marke: Invitrogen™ K1345
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Zelllinie ist als Trennzellen verfügbar, indem Sie ein Angebot für K1245 bei teilungcells@invitrogen.com anfordernGeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA (Division Arrested) Zellen und ADORA2A-CRE-bla CHO-K1-Zellen enthalten den humanen Adenosin A2a- (ADORA2A)-Rezeptor, der stabil in die CellSensor™ CRE-bla- CHO1 Zelle integriert ist. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1129) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle des zyklischen AMP-Response-Elements (CRE). Division Arrested (DA)-Zellen sind in zwei Konfigurationen erhältlich: Einem Assay-Kit (das Zellen und ausreichend Substrat für die Analyse einer 384-Well-Platte enthält) und einem Zellröhrchen, das für die Analyse von 10 384-Well-Platten ausreicht.
DA-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin-C „division arrested“ und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf. Sowohl ADORA2A CHO-K1 DA-Zellen als auch ADORA2A-CRE-bla CHO-K1-Zellen sind funktional für Z’-Faktor und EC50-Konzentrationen von 5’-Adenosin (NECA) validiert (Abbildung 1). Darüber hinaus wurden ADORA2A-CRE-bla-CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen wie DMSO-Konzentration, Zellzahl, Stimulationszeit und Substratladezeit auf Assayleistung getestet (Daten auf Anfrage erhältlich). Weitere Testdaten mit alternativen Reizen sind ebenfalls verfügbar.
Der Adenosin A2a Rezeptor (ADORA2A) übernimmt im ganzen Körper viele Rollen. ADORA2A ist an der Regulierung von Schmerzen und Entzündungen, an der Hemmung der Thrombozytenaggregation und an der Blutdruckregelung beteiligt und ist Mitverursacher von ischämischen Hirnschäden. Selektive Antagonisten des ADORA2A-Wegs werden als Adjuvantien zu dopaminergen Medikamenten zur Behandlung der Parkinson-Krankheit und Schizophrenie getestet.
Lagerung:
GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA-Zellen und ADORA2A-CRE-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
Inhalt:
GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA Assay-Kit
Jedes System enthält ausreichend Zellsubstrat & DA (Division Arrested) Zellen, um 1 x 384-Well-Platte zu testen. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Enthält:
GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA-Zellen
Jedes System enthält ausreichend „Division Arrested“ (DA)-Zellen, um 10 x 384-Well-Platten zu testen (LiveBLAzer™-FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll).
Enthält:
GeneBLAzer™ ADOra1A-CRE-bla-CHO-K1-Zellen
(LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Enthält:
Spezifikation
NM_000675 | |
Zellen mit arretierter Teilung | |
135 | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
1 plate | |
ADORA2A | |
CHO-K1 | |
GPCRs |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
Fluoreszent | |
ADORA2A | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
ADORA2A CHO-K1 DA Assay-Kit | |
GeneBLAzer™ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA Assay Kit > 1 Platte