Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Gibson Assembly HiFi Cloning Kit, electrocompetent cells
Das GeneArt Gibson HiFi Assemblierungs-Klonierungskit ermöglicht die DNA-Assemblierung und das Klonen mithilfe einer Technik, mit der mehrere sich überlappende DNA-Fragmente in einer isothermen Reaktion von 15–60 Minuten in einem Schritt nahtlos miteinander verbunden werden können.
Marke:  Invitrogen™ A46626
163.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
156.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16585231
  • 235.00 CHF / 10 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ElectroMAX DH10B
Seamless Cloning
Positivkontrolle
Nahtlose Klonierung und Gen-Assemblierung
GENEART™
10 Reactions
DNA-Assemblierung
Elektrokompetente E. coli
Enthält Mastermix, Positivkontrolle, Wasser und elektrokompetente ElectroMAX DH10B E. coli.
Kit
Bis zu 6 Fragmente
Klonierungskit
Trockeneis
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ GeneArt™ Gibson Assembly HiFi Cloning Kit, electrocompetent cells > 10 Reaktionen