Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Cryopreservation Kit for Algae
Wird verwendet, um Algenstämme und -klone für die Lagerung bei -80 °C über mehrere Jahre hinweg zu konservieren, wodurch keine Lagerung auf Flüssigstickstoff erforderlich ist und kontinuierliche Kulturen für Klone aufrechterhalten werden können.
Marke: Invitrogen™ A24228
Beschreibung
Das GeneArt™ Kryokonservierungskit für Algen wird verwendet, um Algenstämme und -klone für die Lagerung bei -80 °C über Jahre hinweg zu konservieren und so die Lagerung von Flüssigstickstoff und kontinuierlichen Kulturen zu eliminieren, um Ihre Klone zu erhalten. Die Kryokonservierung ist die optimale Wahl für die Konservierung und Langzeitlagerung von Algen, da sie die genetische Drift minimiert, den Stamm- und Klonaustausch zwischen Laboren erleichtert und den Wartungsaufwand und die Kosten reduziert. Kultivieren Sie Ihre Zellen einfach mit dem Kryokonservierungsreagenz A für 2 bis 5 Tage, ernten Sie, resuspendieren Sie in Kryokonservierungsreagenz B, und frieren Sie ein kleines Aliquot in einem von zwei empfohlenen Gefrierbehältern* bei -80 °C ein. Das GeneArt™ Kryokonservierungskit für Algen wurde verwendet, um Chlamydomonas- und Chlorella-Stämme nach dem Auftauen zu 100 % zu konservieren.- Konservieren Sie Chlamydomonas- und Chlorella-Stämme und -Klone für die Lagerung bei -80 °C
- Eliminieren Sie die Lagerung von Flüssigstickstoff
- Minimieren Sie Kontamination und genetischen Drift, die typischerweise in kontinuierlichen Kulturen auftreten
- Versenden Sie Algenklone auf Trockeneis für den Austausch zwischen Labors
Bis heute benötigen die meisten verfügbaren Methoden für die Algenzellkonservierung Flüssigstickstofflagerung, aber diese Methode ist unbequem und teuer. Alternativ haben sich Forscher auf kontinuierliche Kulturen verlassen, um Algenklone zu erhalten, was jedoch häufig zu Kontamination und genetischer Drift führt und nicht für die Schifffahrt geeignet ist. Das GeneArt™ Kryokonservierungskit für Algen bietet die Möglichkeit, Algenzellen bei -80 °C einzufrieren, um sie langfristig auf Trockeneis zu lagern oder auf Trockeneis zu transportieren, ohne dass die Lebensfähigkeit wesentlich beeinträchtigt wird.
*Wir haben die folgenden Gefrierbehälter mit diesem Produkt verwendet:
- Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Einfrierbox
- Biocision™ CoolCell™ FTS 30 Zellgefrierbehälter
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Algen-Kryokonservierungskit | |
100 preps | |
Enthält: • 1 Flasche Kryokonservierungsreagenz A, 5 ml • 1 Flasche Kryokonservierungsreagenz B, 25 ml |
GeneArt™ | |
Chlamydomonas | |
Algen |