Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with CD4 Enrichment Kit (with competent cells)
Einfaches, gebrauchsfertiges Expressionsvektor-Komplettsystem für das CRISPR Genome-Editing.
Marke: Invitrogen™ A21177
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Includes:
- CRISPR CD4 Nuklease-Vektor, linearisiert
- 10X Oligonukleotid-Annealing-Puffer
- DNase/RNase-freies Wasser
- 5X Ligationspuffer
- T4 DNA-Ligase
- U6 Vorwärtssequenzierungsprimer
- Kontrolle, doppelsträngiges Oligonukleotid
- OneShot™ TOP10 chemisch kompetente Zellen
Beschreibung
Einfaches, gebrauchsfertiges All-in-One-Expressionsvektorsystem für die Expression der funktionalen Komponenten, die für das CRISPR-Cas9 Genome Editing in Säugetierzellen mit einem CD4-Reporter erforderlich sind. Die kompetenten Zellen sorgen für zusätzlichen Komfort und höchste Klonierungseffizienz.GeneArt CRISPR-Nuklease-Vektor mit CD4 Enrichment Kit ist ein Vektorsystem zur Expression der funktionalen Komponenten, die für das CRISPR-Cas9 Genome Editing in Säugetierzellen mit einem CD4-Reporter benötigt werden. Der CD4-Reporter ermöglicht die auf Beads basierende Anreicherung, eine Option für die Sortierung/Anreicherung von Cas9- und CRISPR-exprimierenden Zellen mit den Dynabeads CD4-Magnetbeads. Die Transfektionseffizienz kann auch mit fluoreszierenden Anti-CD4-Antikörpern verfolgt werden. Die linearisierten GeneArt CRISPR Nuklease-Vektoren bieten eine schnelle und effiziente Möglichkeit zur Klonierung doppelsträngiger Oligonukleotide, die crRNA kodieren, die das gewünschte Ziel in eine Expressionskassette, die die Sequenz-spezifische Ausrichtung der Cas9 Nuklease ermöglicht, einbringt. Eine Ausführung mit kompetenten Zellen ist ebenfalls erhältlich (Kat.-Nr. A21177).
Das GeneArt™ CRISPR-Nuklease-Vektorsystem mit kompetenten Zellen bietet
- Einfach zu planendes Genome-Engineering-System
- Erschwingliche, sofort einsatzbereite Klonierungsvektoren
- Anreicherung für Zelllinien, die schwer zu transfizieren oder zu modifizieren sind
Certifications
CoA
Compliance
CoA
Recommended Storage
Store in freezer (-5 to -30°C)
Spezifikation
Restriktionsenzym/MCS | |
Primer-Sonde | |
Kit | |
CRISPR-Cas9 | |
Crispr-Nukleasevektor mit CD4-Anreicherungskit | |
CD4-Fusion | |
CD4 | |
Genexpression, Cloning | |
3‘ Überhänge |
• CRISPR CD4 Nuklease-Vektor, linearisiert • 10X Oligonukleotid-Annealingpuffer • DNase/RNase-freies Wasser • 5X Ligationspuffer • T4 DNA Ligase • U6 Vorwärtssequenzierungsprimer • Kontrolle, doppelsträngiges Oligonukleotid Bei über -5 bis -30 °C lagern. • OneShot™ TOP10 Chemisch kompetente Zellen Lagern bei -80°C. |
|
Flüssig | |
Schnell | |
GeneArt™ | |
U6, CMV | |
10 reactions | |
10 Reaktionen | |
10 Reaktionen | |
Oligos (DNA) |
CRISPR Nuclease Vector-CD4 Sequence (.gb file)
DateigrößeVersion: 11.1 kB
Flyer: Complete Solutions for CRISPR-Cas9 Genome Editing
DateigrößeVersion: 1 MB
Handbook: CRISPR genome editing resource guide
DateigrößeVersion: 6.5 MB
GeneArt CRISPR Nuclease Vector Kit
Version: Rev C.0
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with CD4 Enrichment Kit (with competent cells) > 10 Reaktionen