Learn More
BTX™ Gemini X2 Hochdurchsatz-Elektroporationssystem, 96-Well mit HT-200
BTX Gemini Twin Wave Elektroporatoren bieten Flexibilität für die Elektroporation aller Zelltypen
Marke:  BTX™ 452044
Artikelnummer. 15878461
  • 20905.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eigenschaften: 
  • Universelle Elektroporation – transfiziert Zellen in vitro, in vivo, in ovo sowie adhärente Formen
  • Transformation von Bakterien, Hefe, Mikroorganismen; Transfektion von Säugetierzellen und -geweben
  • Mehrere Impulsfunktionen mit Rechteckwellenform und exponentiellen Zerfallswellen (X2-Systeme)
  • Voreingestellte Protokolle – enthalten die gebräuchlichsten eukaryotischen und prokaryotischen Zelltypen
  • Optionen für Rechteckwellen und exponentielle Zerfallswellen
  • Große Touchscreen-Oberfläche
  • Anwenderdefinierte Protokolle – Protokolle können unbegrenzt hinzugefügt und bearbeitet werden
  • Sicherheit – zeigt Widerstandsmessungen für jeden Impuls mit dreischichtigem Lichtbogenschutz
Certifications
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Serviceleistungen
2 Jahr
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Datasheets
Manuals
Product Guides
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BTX™ Gemini X2 Hochdurchsatz-Elektroporationssystem, 96-Well mit HT-200 > Im Lieferumfang enthalten:Generator, Sicherheitshaube, Küvetten, Küvettengestell, Plattenhandler, Spaltplatten; Zur Verwendung mit:Universelle Elektroporation aller Probentypen
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.