Learn More
Gemcitabin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15555936
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Gemcitabin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15555936
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15555936
Marke: Thermo Scientific Acros 456890010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 95058-81-4 | C9H11F2N3O4 | 263.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95058-81-4
Summenformel C9H11F2N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 263.2
InChI-Schlüssel SDUQYLNIPVEERB-QPPQHZFASA-N
Synonym gemcitabine, 2',2'-difluorodeoxycytidine, gemcitabinum, gamcitabine, gemcitabina, gemcitabine hcl, dfdc, 2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine, folfugem, gemcel
PubChem CID 60750
ChEBI CHEBI:175901
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMILES C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemcitabine
Schmelzpunkt 292.0°C
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 263.2
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number456890010,456890050
ChargennummerA0465331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number456890010,456890050
ChargennummerA0462910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number456890010,456890050
ChargennummerA0439779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2023 Catalog Number456890010,456890050
ChargennummerA0393409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number456890010,456890050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gemcitabine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Name des Produkts
Gemcitabin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >