Learn More
Gellan Gum, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15455669
Zum Warenkorb hinzufügen
Gellan Gum, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455669
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 15455669
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63423.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ein Agar-Ersatz und Geliermittel
Gellan Gum is an agar substitute and gelling agent, and useful in a wide variety of immobilization matricies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gellan ist ein Agar-Ersatz und Geliermittel. Es wird in der Lebensmittelindustrie als Anti-Absetzmittel, Verdickungsmittel oder Stabilisator verwendet. Auch in der kosmetischen Industrie wird es aufgrund seiner speziellen Geliereigenschaften genutzt. In Pharmazeutika und im Tissue-Engineering wird es ebenfalls eingesetzt. Es wird als Ersatz für Agar in Leptospiralmedien verwendet. Auch nützlich in einer Vielzahl von Immobilisierungsmatrizen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71010-52-1
Summenformel (C24H38O20)A
MDL-Nummer MFCD00131909
Synonym Phytagel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gellan Gum
Farbe Weiß
Menge 250 g
Merck Index 14,4383
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN20L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberJ63423.30,J63423.A1
ChargennummerW07J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog NumberJ63423.30,J63423.A1
ChargennummerZ26J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog NumberJ63423.30,J63423.A1
ChargennummerX24J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog NumberJ63423.30,J63423.A1
ChargennummerR31J053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog NumberJ63423.30,J63423.A1
Name des Produkts
Gellan Gum, Thermo Scientific Chemicals >