Learn More
Cytiva GelBond PAG-Film für Gele
Cytiva™ GelBond PAG-Film für Gele ist ein hochdichtes homogenes Medium.
419.00 CHF - 1205.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10086234
|
Cytiva
80112936 |
Polyacrylamidgele | Gelfolie | 258 mm | 124 mm | N/A | |||
10075804
|
Cytiva
80112932 |
Agarosegele | Gelfolie | 258 mm | 124 mm | N/A | |||
10575785
|
Cytiva
80112933 |
Agarosegele | Gelfolie | 94 mm | 84 mm | N/A | |||
10754037
|
Cytiva
80112937 |
Polyacrylamidgele | Gelfolie | 260 mm | 203 mm | N/A | |||
Beschreibung
Cytiva™ GelBond Film ist ein transparenter, flexibler Polyesterfilm zur Unterstützung von Agarose-Gelen. Auf GelBond-Film gegossene Gele bleiben durch Elektrophorese oder Immundiffusion und alle nachfolgenden Fixier-, Färbe-, Entfärbe- und Trocknungsverfahren dauerhaft an dem Film haften.- GelBond Film wird aus dünnem Polyester (0.2 mm) hergestellt. Packung mit 50 Filmen, 124 x 258 mm.
- Homogenes Medium mit hoher Dichte
Spezifikation
Gelfolie | |
50 Packung |