Learn More
Cytiva GelBond PAG-Film für Gele
Cytiva™ GelBond PAG-Film für Gele ist ein hochdichtes homogenes Medium.
Marke:  Cytiva
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10754037
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Cytiva™ GelBond Film ist ein transparenter, flexibler Polyesterfilm zur Unterstützung von Gelen. Auf GelBond-Film gegossene Gele bleiben durch Elektrophorese oder Immundiffusion und alle nachfolgenden Fixier-, Färbe-, Entfärbe- und Trocknungsverfahren dauerhaft an dem Film haften.
  • GelBond Film wird aus dünnem Polyester (0.2 mm) hergestellt. Packung mit 50 Filmen, 124 x 258 mm.
  • Homogenes Medium mit hoher Dichte
Jeder Film hat eine hydrophile und eine hydrophobe Seite. Das Gel muss auf die hydrophilen Seite, auf der sich ein Wassertropfen ausbreitet kann, gegossen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelfolie
50 Packung
260 mm
203 mm
Polyacrylamidgele
10,2 in.
7,9 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Blue Sepharose High Performance, 50 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol