Learn More
Interscience™ GeckoGrip Set for DiluFlow
Set of 10 GeckoGrip adhesives for use with the DiluFlow BagOpen 400 and 3500.
Marke: Interscience™ 505009
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ensure your BagOpen is stabilized with GeckoGrip adhesives
Spezifikation
Bag Adhesive | |
Stabilizing BagOpen | |
10 Adhesives/Pk. |
Nicht autoklavierbar | |
DiluFlow, Diluflow Pro, DiluFLow Elite |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience™ GeckoGrip Set for DiluFlow > GeckoGrip Set for DiluFlow; For Use With (Equipment): DiluFlow, Diluflow Pro, DiluFLow Elite
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur