Learn More
GeneBLAzer™ GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1-Zellen enthalten den humanen Glucagonrezeptor (GCGR).
Marke: GeneBLAzer™ K1855
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zugangsnummer: NM_000160
- Bevölkerungsstatus: Pool aus stabilen Zellen
- GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1-Zellen enthalten den humanen Glucagonrezeptor (GCGR), (Zugriffsnummer NM_000160) stabil in die Zelllinie CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 integriert. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1535) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des CRE-Response-Elements steht. Die GCGR-CRE-bla CHO-K1-Zellen sind für Z’-Faktor und EC50-Konzentrationen von Glukagon funktional validiert. Darüber hinaus wurden die GCGR-CRE-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assayleistung getestet.
Spezifikation
NM_000160 | |
Teilende Zellen | |
Fluoreszent | |
G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCR) | |
GeneBLAzer™ | |
Endpunkt | |
CHO-K1 | |
GPCRs |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis, 8 x 10^6 Zellen⁄Fläschchen, geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. | |
FRET | |
Pool aus stabilen Zellen | |
1 vial | |
GCGR | |
GeneBLAzer™ |
GeneBLAzer GCGR-CRE-bla CHO-K1 Cell-based Assay Protocol
Version: 4 November 2010
DateigrößeVersion: 359.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GeneBLAzer™ GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1 Cells > Menge: 1 Fläschchen