Learn More
Thermo Scientific™ GC-Werkzeugkits für Thermo Scientific Geräte
Erhalten Sie die Leistungsfähigkeit Ihres GC-Geräts mit den Thermo Scientific GC-Werkzeugkits.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-784
775.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erhalten Sie die Leistungsfähigkeit Ihres GC-Systems mit den Thermo Scientific™ GC-Tool-Kits. Schlüsselsätze, eine Taschenlampe, Bürsten, ein Minidrill-Set und andere Werkzeuge sind im Lieferumfang enthalten. Für Thermo Scientific GC- und Agilent™ GC-Geräte sind Kits erhältlich.
Merkmale- Die im Lieferumfang enthaltenen Ersatzteile funktionieren genau wie die Original-Geräteteile
- Teileliste für die problemlose Nachbestellung enthalten
Lieferumfang:
Kapillarmessgerät, Abziehwerkzeug für Auskleidungskappen, Gabelschlüssel in den Größen 6 x 7 mm, 8 x 10 mm und 16 x 17 mm.
Spezifikation
Kapillar-Werkzeugkit | |
GC Werkzeugkit für Thermo Scientific Geräte | |
GC | |
Thermo Scientific GC- und Agilent GC-Geräte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.