Learn More
Thermo Scientific™ GC-Liner-Dichtungsringe für Thermo Scientific™ und Agilent-Geräte
Passen Sie den besten Dichtungsring mit der Injektionsanschlusseinlage an, die Sie in Ihrem Thermo Scientific™ oder Agilent GC-System verwenden.
Marke:  Thermo Scientific™ 290OA241
30.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10638905
  • 30.65 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Passen Sie den besten Dichtungsring mit der Injektionsanschlusseinlage an, die Sie in Ihrem Thermo Scientific™ oder Agilent GC-System verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dichtungsring mit Viton-Einlage
10 Packung
Dichtungsring mit Viton-Einlage
TRACE 1300 Serie GC und Agilent SSL-Injektoren
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GC-Liner-Dichtungsringe für Thermo Scientific™ und Agilent-Geräte > Viton-O-Ring; zur Verwendung mit Agilent-Einlagen