Learn More
Thermo Scientific™ GC-Installationskit
Fügen Sie mit dem Thermo Scientific™ GC-Installationskit Ihrem Labortisch ein GC-System hinzu. Die erforderlichen Schläuche und Anschlüsse sind in diesem Kit enthalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-888
650.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10589165
  • 653.96 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Fügen Sie mit dem Thermo Scientific™ GC-Installationskit Ihrem Labortisch ein GC-System hinzu. Die erforderlichen Schläuche und Anschlüsse sind in diesem Kit enthalten.
Lieferumfang:
Schlauchschneider; 1/8 x 1/4-Zoll-Reibahle; 7/16-Zoll-Schraubenschlüssel; 1/2-Zoll-Schraubenschlüssel; 1/8-Zoll-T-Stücke aus Messing, 4; 1/8-Zoll-Messingmuttern, 10; Messing-Ferrulen vorne und hinten, 10; 15,2 m gereinigte 1/8-Zoll-Kupferschläuche in Gerätequalität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GC-Installationskit
GC
Gaschromatographiesysteme
GC-Installationskit
Each
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GC-Installationskit > GC-Installationskit
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.