Learn More
Produktcode | Marke | Enthält | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12973981
|
Trajan™
092048 |
Split FocusLiner; zur Verwendung mit 50 mm-Nadel | 5 mm | 8 mm | 105 mm |
252.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12673016
|
Trajan™
092092 |
Split/Splitless FocusLiner; für AutoSystem und Clarus 500 | 4 mm | 6,2 mm | 92 mm | N/A | ||||||
10708534
|
Trajan™
092092 |
Split/Splitless FocusLiner; für AutoSystem und Clarus 500 | 4 mm | 6,2 mm | 92 mm |
240.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12963991
|
Trajan™
092061 |
Split/Splitlos; mit eingelassenem Schwanenhals und Quarzwolle | 3,4 mm | 5 mm | 95 mm |
180.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12664935
|
Trajan™
092038 |
Split-/splitlos; mit Einfachkonus | 3,4 mm | 5 mm | 54 mm |
253.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12974021
|
Trajan™
092089 |
SPME-Einlage | 0,75 mm | 5 mm | 95 mm |
158.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10635473
|
Trajan™
092095 |
Split/Splitless konische FocusLiner; für AutoSystem, Clarus 500 | 4 mm | 6,2 mm | 92 mm |
279.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12934071
|
Trajan™
092223 |
Einlage für Split/Splitless-Injektionen | 4 mm | 6,3 mm | 78,5 mm |
692.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10085270
|
Trajan™
092144 |
Splitless mit Einzelkonus | 5 mm | 8 mm | 105 mm |
253.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12614935
|
Trajan™
092062 |
FocusLiner für Split/Splitless-Injektionen | 3,4 mm | 5 mm | 95 mm |
198.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10013712
|
Trajan™
092068 |
Split-/splitloser konischer FocusLiner | 3,4 mm | 5 mm | 95 mm |
279.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10422285
|
Trajan™
092220 |
Geteilter Liner; mit Quarzwolle | 4 mm | 6,3 mm | 78,5 mm |
554.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10310421
|
Trajan™
092141 |
Splitless mit Einzelkonus | 3 mm | 8 mm | 105 mm |
266.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Zur Verwendung mit GC-Instrumenten
- Alle Einsätze werden durch Hochtemperatur-Deaktivierung (420 °C [788 °F]) der Gasphase deaktiviert
- Lieferung in Blisterpackungen zur Vermeidung von Kontamination
- Reduzierte aktive Stellen bedeuten keine unerwünschte Reaktion in Proben
- Der Quarzwolle-Stopfen ist mit zwei konischen Abschnitten versehen, die das optimale Abwischen der Nadelspitze und die Probendurchlässigkeit ermöglichen — er verhindert außerdem, dass sich Quarzwolle in Richtung Septum verschiebt oder in den Einsatz herunterdrückt
- Gewährleistet eine hervorragende Reproduzierbarkeit
- Führt zu weniger Massendiskriminierung
- Schnelle FocusLiners haben Sie einen schmalen Innendurchmesser von 2.3 mm für die Verwendung mit Kapillarsäulen mit einem Innendurchmesser von 0.1 mm — der schmale Innendurchmesser führt auch zu kleineren Spitzenbreiten
- Quarzwolle in einigen Split-Einsätzen fördert das Mischen von Analyten und führt zu einer besseren Quantifizierung, bietet eine große Oberfläche, die bei der Verdampfung flüssiger Proben hilft, dient als Falle zur Sammlung nichtflüchtiger Rückstände aus der Probe und verhindert, dass die Probe vor der Verflüchtigung auf den Boden des Injektors trifft
- Die konische Form in einigen splitlosen Einsätzen minimiert den Kontakt von Analyten mit dem Boden des Injektionsanschlusses – was besonders für sehr aktive Verbindungen nützlich ist. Außerdem wird die Analyte in die Säule geleitet, was eine robustere Säuleninstallation ermöglicht
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.