Learn More
Fisherbrand™ GC-Injektionsanschluss
Universelle, langlebige Gaschromatographie-Septen. Fisherbrand™ GC Injection Port Septen sind gebrauchsfertige, transparente Septen, die in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich sind, um eine breite Kompatibilität mit allen gängigen Gaschromatographensystemen zu gewährleisten.
3.20 CHF - 53.15 CHF
Spezifikation
Farbe Transparent
Max. Temperatur (metrisch) 340 °C
Typ Universelle Injektionsanschluss-Septen
Menge 25/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16368347
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
07 18 0935
Shimadzu-Stecker Shimadzu (alle Modelle) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11388631
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 18 0936
9.5 mm Agilent HP (5700/5880-Serie); Varian (Injektortyp: gepackte Säulen); Varian (CP – alle Modelle); Durchsichtig Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11824860
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
10 18 0937
10 mm Agilent HP (5890/6890-Serie, 5700/5880-Serie); Varian (Injektortyp: gepackte Säulen oder Split/Splitlos) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10756825
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 18 0939
12.5 mm Tracor (220, 222) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11937061
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
17 18 0940
17 mm Thermo Scientific Quest (Trace), Fisons/Carlo Erba (8000-Serie), Finnigan (GCQ™/Trace™) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Universelle, langlebige GC-Septa
  • Geeignet für Eingangstemperaturen bis zu 340 °C
  • Niedrige Blutungen (Freisetzung von Siloxanen)
  • Gute Penetration und Dichtungseigenschaften (geringe Fragmentierung)
  • Lange Nutzungsdauer
  • Kein Anhaften an heißen Oberflächen, so einfach austauschbar
  • Gebrauchsfertig; keine weitere Vorbehandlung erforderlich
  • 25 Stück in einem wiederverschließbaren braunen Schraubhals-Fläschchen mit 1St.-Hydrol verpackt. Klasse
  • Erhältlich für alle gängigen Gaschromatographen
Spezifikation
Spezifikation
Transparent
340 °C
Universelle Injektionsanschluss-Septen
25/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ GC-Injektionsanschluss