Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE split straight-thro
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 09200701
Artikelnummer. 12957141
  • 29.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Agilent Geräten
Spezifikation
Spezifikation
4 mm
78.5 mm
Geteilter, gerader Inler-Liner
6,3 mm
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE split straight-thro >