Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Liner AG 4mm ID QW PKT1
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 09200101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Agilent Geräten
Spezifikation
4 mm | |
78.5 mm | |
Einlasseinlage, Split mit Quarzwolle |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ Liner AG 4mm ID QW PKT1 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur