Learn More
Trajan Scientific and Medical™ X25 GC deactivated inlet liner SGE direct straight
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 092224
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Agilent Geräten
Spezifikation
1.2 mm | |
78.5 mm | |
Durchflusseinsatz | |
6,3 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ X25 GC deactivated inlet liner SGE direct straight >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur