Learn More
Trajan™ BP624 GC-Kapillarsäule
SGE BP624 GC-Kapillarsäulen – eine polare Phase für die EPA-Analyse flüchtiger organischer Substanzen
720.00 CHF - 1440.00 CHF
Product Code | Brand | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Price | Quantity & Availability | ||||
12965571
|
Trajan™
054827 |
30 mm | 0,22 mm | 1,2 mm |
735.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12760720
|
Trajan™
054836 |
30 mm | 0,53 mm | 3 mm |
1370.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12925581
|
Trajan™
054840 |
30 m | 0,25 mm | 1,4 μm |
720.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12935581
|
Trajan™
054841 |
60 m | 0,32 mm | 1,8 μm |
1230.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12985571
|
Trajan™
054832 |
30 m | 0,32 mm | 1,8 μm |
735.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12915581
|
Trajan™
054835 |
50 m | 0,53 mm | 3 μm |
1440.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Polare Phase
- EPA-Analyse für organische Stoffe (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Ideal für Umweltanalysen, flüchtige organische Stoffe und Alkoholanalysen
Specifications
230/240 °C |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Trajan™ BP624 GC-Kapillarsäule