Learn More
BRAND™ Nicht kalibriertes Pyknometer nach Gay-Lussac
Gay-Lussac-Pyknometer aus Borosilikatglas 3.3, ideal für die meisten Forschungs-, Wissenschafts- und anderen Laborumgebungen.
Marke:  BRAND™ 43238
138.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11838291
  • 143.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • BRAND™ Pyknometer
  • Gay-Lussac-Muster
  • Nicht kalibrierte Kapazität, 10 ml
  • Borosilikatglas, Enghalsflasche, runde Flasche (Gay-Lussac), weiße Flasche
  • DIN ISO 3507
  • Stopfen NS10/19 mit Kapillare
  • Oberseite des Stopfens geschliffen und poliert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 2
100 ml
Borosilikatglas 3.3
Gay-Lussac-Pyknometer
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Nicht kalibriertes Pyknometer nach Gay-Lussac > Volumen:100 ml