Learn More
BRAND™ Nicht kalibriertes Pyknometer nach Gay-Lussac
Gay-Lussac-Pyknometer aus Borosilikatglas 3.3, ideal für die meisten Forschungs-, Wissenschafts- und anderen Laborumgebungen.
Marke: BRAND™ 43228
100.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- BRAND™ Pyknometer
- Gay-Lussac-Muster
- Nicht kalibrierte Kapazität, 10 ml
- Borosilikatglas, Enghalsflasche, runde Flasche (Gay-Lussac), weiße Flasche
- DIN ISO 3507
- Stopfen NS10/19 mit Kapillare
- Oberseite des Stopfens geschliffen und poliert
Spezifikation
Je 2 | |
50 ml | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Gay-Lussac-Pyknometer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Nicht kalibriertes Pyknometer nach Gay-Lussac > Volumen: 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur