Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pyknometer, nicht justiert
Pyknometer nach Gay Lussac, unangepasst
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05630028
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10000281
  • 51.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Gay-Lussac-Pyknometer nach DIN ISO 3507 und zusätzlich zur Norm
  • Nicht angepasst
  • Stopfen NS 10/19 mit Kapillare
  • Stopfen oben geschliffen und poliert
  • Aufdruck der Nennkapazität am Boden
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
1
50 cm³
Borosilikatglas 3.3
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pyknometer, nicht justiert > Fassungsvermögen (metrisch) 50 cm³