Beschreibung
Highly potent and selective non-competitive antagonist acting at the strychnine-insensitive glycine binding site of the NMDA receptor-channel complex (Kd = 0.8 nM). Displays > 1000-fold selectivity over NMDA, AMPA and kainate binding sites. Orally bioavailable and active in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gavestinel |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 397.19 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gavestinel, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur