Learn More
Thermo Scientific™ pTK-Gaussia Luc Vector for Luciferase Assays
Verstärken Sie die Gaussia-Luziferase-Expression als Reporter für Genregulationsuntersuchungen mittels Vektoren mit einer multiplen Klonierungsstelle (MCS) oder einem Kontrollpromotor (CMV oder TK).
Marke: Thermo Scientific™ 16148
133.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ pMCS-Gaussia-Luc-Vektor ist ein Plasmid mit mehreren Klonierungsstellen, das für die Aufnahme einer Promoter-Sequenz zur Untersuchung der Genregulation mittels des natürlich sezernierten Gaussia-Luziferase-Reporter entwickelt wurde.
Die Gaussia-Luc-Vektoren enthalten ein Gen, das aus dem Ruderfußkrebs (Copepoda) Gaussia princeps geklont wurde. Das Gen codiert für eine natürlich sezernierende biolumineszente Cypridina-Luziferase (ca. 20 kDa), die die Messung der Reporter-Aktivität in Medien (für Echtzeit-Assays) und Zelllysaten ermöglicht. Der pMCS-Vektor enthält eine mehrfachen Klonierungsstelle zum Klonen eines Promoters, um dessen regulatorisches Potenzial zu untersuchen. Die pCMV- und pTK-Vektoren haben das Luziferase-Gen unter dem CMV- (Cytomegalievirus)-Promotor bzw. Herpes Simplex-Virus (HSV)-Thymidinkinase (TK)-Promotor. Diese konstitutiven Expressionsvektoren können als Normalisierungskontrollen verwendet werden, um experimentelle Variationen in Kombination mit anderen Reportern zu berücksichtigen.Leistungsmerkmale:
- Natürlich sezernierendes Gaussia-Luziferase-Gen, optimiert für hohe Expression in Säugetiersystemen
- Mehrere Klonierungsstellen (MCS) bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Plasmid auf ein anderes
- Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens
- Sowohl Puromycin (Pur)- als auch Ampicillin (Amp)- Marker für die Arzneimittelauswahl in Säugetier- bzw. Bakterienzellen
- Hochkopierte pUC-bakterielle DNA-Replikation
- Zwei Kontrollvektoren mit starken (CMV) oder schwachen (TK) konstitutiven Promotoren für Kotransfektion und Normalisierung sind erhältlich
Spezifikation
pTK-Gaussia-Luc-Vektor | |
Restriktionsenzym/MCS | |
10 μg | |
Gaussia-Luziferase | |
Pierce™ | |
Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens |
Luc-Vektor | |
Transfektion | |
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: -70 bis -20 °C. | |
Puromycin | |
Reporter-Assays |