Learn More
Thermo Scientific™ pTK-Gaussia-Dura Luc Vector for Luciferase Assays
Verstärken Sie die mutierte Gaussia-Luziferase-Expression mittels Vektoren mit einer multiplen Klonierungsstelle (MCS) oder einem Kontrollpromotor (CMV oder TK) für eine verstärkte Signalausgabe.
Marke:  Thermo Scientific™ 16192
128.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12172250
  • 176.00 CHF / 10 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ pMCS-Gaussia-Dura-Luc-Vektor ist ein Plasmid mit mehreren Klonierungsstellen, das für die Aufnahme einer Promoter-Sequenz zur Glow-Analyse der Genregulation mit dem natürlich sezernierten Gaussia-Luziferase-Reporter entwickelt wurde.
Die Gaussia-Dura-Luc-Vektoren enthalten eine mutierte Form des Gaussia-Luziferase-Gens, die eine bessere Biolumineszenz-Signalstabilität als die native Luziferase verleiht. Gaussia-Dura-Luziferase (ca. 20 kDa) ist ein sezernierendes Protein, das die Messung der Reporter-Aktivität in Medien (für Echtzeit-Assays) und in Zelllysaten ermöglicht. Der pMCS-Vektor enthält eine mehrfachen Klonierungsstelle zum Klonen eines Promoters, um dessen regulatorisches Potenzial zu untersuchen. Die pCMV- und pTK-Vektoren haben das Luziferase-Gen unter dem CMV- (Cytomegalievirus)-Promotor bzw. Herpes Simplex-Virus (HSV)-Thymidinkinase (TK)-Promotor. Diese konstitutiven Expressionsvektoren können als Normalisierungskontrollen verwendet werden, um experimentelle Variationen in Kombination mit anderen Reportern zu berücksichtigen.
Besondere Merkmale:
  • Natürlich sezernierendes Gaussia-Dura-Luziferase-Gen, optimiert für hohe Expression und Glüh-Stabilität in Säugetiersystemen
  • Mehrere Klonierungsstellen (MCS) bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Plasmid auf ein anderes
  • Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O1) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens
  • Sowohl Puromycin (Pur)- als auch Ampicillin (Amp)- Marker für die Arzneimittelauswahl in Säugetier- bzw. Bakterienzellen
  • Hochkopierte pUC-bakterielle DNA-Replikation
  • Zwei Kontrollvektoren mit starken (CMV) oder schwachen (TK) konstitutiven Promotoren für Kotransfektion und Normalisierung sind erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pTK-Gaussia-Dura-Luc-Vektor
Restriktionsenzym/MCS
10 μg
Gaussia Dura Luziferase
Reporter-Assays
Luc-Vektor
Transfektion
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: -70 bis -20 °C.
Puromycin
Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYA364978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog Number16192
ChargennummerUK296968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2019 Catalog Number16192
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number16192
ChargennummerMK14791615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number16192
ChargennummerML167203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number16192
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ pTK-Gaussia-Dura Luc Vector for Luciferase Assays > pTK-Gaussia-Dura-Luc-Vektor