Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 2B Dual Selection Vector
Gateway™ pENTR™ 2B Doppelauswahlvektor
Marke: Invitrogen™ A10463
66.66 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gateway™ Eingabevektoren sind für das Klonen von DNA-Sequenzen mittels Restriktionsendonukleasen und Ligase zur Erstellung eines Gateway™ Entry-Klons konzipiert. Der resultierende Entry-Klon kann mit einem Zielvektor neu kombiniert werden, um einen Expressionsklon zu erstellen. Neu: pENTR™ Dual Selection-Vektoren!Die Gateway™ Entry-Vektoren (Tabelle 1) bieten Folgendes:
o-Negativselektion und eine
o-Chloramphenicol-Selektion in E. coli
Spezifikation
Dual-SelectionExpression-Vektor | |
Chloramphenicol (CmR), Kanamycin (KanR) | |
Nicht markiert | |
10 μg | |
pENTR™ |
10 µg pENTR™ Dual Selection-Vektor, in 20 μl im TE-Puffer, pH 8,0. Bei -20 °C lagern |
|
Keine Spaltungsstelle | |
Gateway™ | |
pENTR |
Gateway pENTR Dual Selection Vectors
Version: Version A, 6 June 2008
DateigrößeVersion: 456.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 2B Dual Selection Vector > 10 μg