Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle gasdichte Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte
Gasdichte Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle gewährleisten dank ihrer festen Kanüle sowie eines Kolbens, der für eine gute Versiegelung sorgt, eine manuelle, genaue, reproduzierbare GC-Probeneinführung.
Marke: Thermo Scientific™ 365I2561
68.52 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gasdichte Thermo Scientific™ Handspritzen mit fester Kanüle für Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit. Sie werden für die manuelle Probeninjektion in das Gaschromatographie(GC)-Gerät verwendet und bieten Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, die Ihnen Vertrauen in analytische Ergebnisse gibt. Diese Spritzen verfügen über eine feste Kanüle und einen Kolben, der eine dichte Abdichtung mit dem Zylinder gewährleistet. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen und Typen. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
HaltbarkeitDas verbesserte Spritzendesign bietet folgende Vorteile:
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Größerer Temperaturbereich
- Erhöhte Laufruhe
- Längere Lebensdauer
Klarheit
Die Spritzen sind mit einer übersichtlichen, leicht ablesbaren schwarzen Skala versehen, die eine konsistente Probenabgabe mit manuellen Spritzen und eine einfache Identifizierung der installierten Autosamplerspritzen ermöglicht.
Genauigkeit
Durch das verbesserte Design verfügt die Spritze über weniger Bereiche, in denen die Probe eingeklemmt werden kann und die zu Verschleppungen führen können:
- Engere Passung zwischen Kolbenspitze und PTFE-Einsatz in der Nullstellung
- Engere Passung zwischen PTFE-Einsatz und Glaszylinder
- Verbesserte Kanülenhalterung
Darüber hinaus erhöht die Reduzierung des Klebstoffs im Flüssigkeitspfad die Haltbarkeit und verringert das Risiko von Wechselwirkungen mit dem Klebstoff.
Spezifikation
Gasdicht; 250 µl; Länge 50 mm; 25 Gauge fest | |
50 mm | |
Je 1 | |
50 mm | |
AS200/AS800 Autosampler |
25 G | |
Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle | |
250 μl | |
Kegel |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.