Learn More
Cole-Parmer™ Gast Hochleistungs-Vakuumpumpe mit Messgerät, Regler und Druckentlastung
Wenn Sie eine kleine, leise Vakuum- oder Druckquelle benötigen, ist die Gast Hochleistungs-Vakuumpumpe ideal für Ihre Anwendung geeignet. Diese Pumpen sind in Einzel- und Doppelkopf-Ausführung erhältlich.
Marke: Cole-Parmer™ 07061-05
1315.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Saugleistung bis zu 2,2 cfm (62,3 l/min)
- Der lüftergekühlte Motor mit Spaltpol hat einen thermischen Überlastschalter zum Schutz Ihres Pumpensystems
- Verschiedene Pumpenmodelle verfügen über parallel angeordnete Köpfe für eine höhere Förderleistung oder ein größeres Vakuum
- Es stehen Vakuumpumpen mit oder ohne Messgeräte, Regler und Ventile zur Auswahl
- Läuft trocken
Spezifikation
1/4 PS | |
2 Amp | |
68 dB | |
38 °C | |
50 Hz | |
220 V |
Permanenter Kondensator mit Spaltpol | |
Hochleistungs-Vakuumpumpe | |
100 °F | |
1,79 cfm, 51 l/min | |
Vakuumsystem |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%