Learn More
Thermo Scientific™ Deckel für Precision™ Wasserbäder
Komplementieren Sie Ihr Wasserbad mit Begasungshaube, Giebelhaube zum Aufnehmen großer Kolben, oder einer Abdeckung für konzentrische Ringsätze für Dampfwasserbäder.
233.16 CHF - 539.69 CHF
Produkte 8
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15335897
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3162639
Kleine Vergasungshaube Precision 15 l-Schüttelwasserbad
301.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15345897
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3162640
Große Vergasungshaube Precision 15 l-Schüttelwasserbad
429.14 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-03-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
15345887
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TSGPACL02
Transparente Gabellabdeckung aus Polycarbonat Precision 2 l-Universalwasserbad
233.16 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15355887
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TSGPACL05
Transparente Gabellabdeckung aus Polycarbonat Precision 2 l- und 5 l-Wasserbad für allgemeine Anwendungen
268.34 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15365887
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TSGPACL10
Transparente Gabellabdeckung aus Polycarbonat Precision 10 l-Universalwasserbäder
306.53 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15375887
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TSGPACL20
Transparente Gabellabdeckung aus Polycarbonat Precision 20 l- und 28 l-Universalwasserbäder
337.68 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15385887
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
GPSSL02
Edelstahl-Giebelabdeckung Precision 2 l-Universalwasserbad
448.23 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15325897
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
GPSSL20
Edelstahl-Giebelabdeckung Precision 20 l- und 28 l-Universalwasserbäder
539.69 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Komplementieren Sie Ihr Wasserbad mit Begasungshaube, Giebelhaube zum Aufnehmen großer Kolben, oder einer Abdeckung für konzentrische Ringsätze für Dampfwasserbäder.
Begasungshauben
  • Ermöglichen eine Kontrolle der eine Probe umgebenden Atmosphäre
  • Verbessern die thermische Homogenität und reduziert den Energieverbrauch
  • Poliertes Edelstahl mit Gas-Fitting aus Kunststoff
  • Jedes Laborbad kann 1 große oder 2 kleine Hauben aufnehmen.
Giebelhauben
  • Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen
  • Bietet mit einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
  • Modelle aus Polycarbonat und Edelstahl sind erhältlich
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Warranty
1 Jahre
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Deckel für Precision™ Wasserbäder