Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler syringe fixed needle, gas tight cone
Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.
103.00 CHF - 201.00 CHF
Spezifikation
Material | PTFE-Spitze (Kolben) |
---|---|
Produkttyp | Gastight |
Art der Kanülenspitze | Konus |
Anschlusstyp | Befestigt |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13126105
|
Trajan Scientific and Medical™
007862 |
500 ml | 0.32 mm | 0.63 mm | 57 mm |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13136105
|
Trajan Scientific and Medical™
007864 |
500 μl | 0.32 mm | 0.63 mm | 85 mm |
148.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13139215
|
Trajan Scientific and Medical™
005862 |
100 μl | 0.11 mm | 0.63 mm | 57 mm |
103.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13146105
|
Trajan Scientific and Medical™
007866 |
500 μl | 0.20 mm | 0.47 mm | 57 mm |
176.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13149215
|
Trajan Scientific and Medical™
005864 |
100 μl | 0.11 mm | 0.63 mm | 85 mm |
129.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13156105
|
Trajan Scientific and Medical™
007868 |
500 μl | 0.20 mm | 0.47 mm | 85 mm |
201.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13159215
|
Trajan Scientific and Medical™
005866 |
100 μl | 0.11 mm | 0.47 mm | 57 mm |
103.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13166095
|
Trajan Scientific and Medical™
006862 |
250 μl | 0.32 mm | 0.63 mm | 57 mm |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13169215
|
Trajan Scientific and Medical™
005868 |
100 μl | 0.11 mm | 0.47 mm | 85 mm |
129.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13176095
|
Trajan Scientific and Medical™
006864 |
250 μl | 0.32 mm | 0.63 mm | 85 mm |
136.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13186095
|
Trajan Scientific and Medical™
006866 |
250 μl | 0.20 mm | 0.47 mm | 57 mm |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13196095
|
Trajan Scientific and Medical™
006868 |
250 μl | 0.20 mm | 0.47 mm | 85 mm |
136.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
PTFE-Spitze (Kolben) | |
Gastight | |
Konus | |
Befestigt |