Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler syringe fixed needle, gas tight cone
Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 007868
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13156105
  • 201.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Spezifikation
PTFE-Spitze (Kolben)
0.20 mm
Gastight
85 mm
Befestigt
26 G
0.47 mm
500 μl
Konus