Learn More
Saint Gobain Life Sciences Gasprobenbeutel mit FEP
Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags Septum are chemically resistant flexible sampling bags with septum fitting.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences D1075002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15747012
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Made from 5 mil FEP fluoropolymer film, these flexible, sturdy bags are heat sealed on all four sides for complete chemical resistance and leak-proof operation.
  • They are inert to most chemicals and have low permeability which limits sample loss.
  • Available with either a nickel-plated, brass on/off valve that accepts 1/4 inch (6.4 mm) I.D. flexible tubing or with PTFE/silicone septum in polypropylene housing for use with a hypodermic needle.
  • These FEP bags are easy to use.
  • They can be stored for an unlimited period prior to use.
  • Applications include gas sample analysis, extracting air samples from smoke stack exhaust systems, monitoring air quality or calibrating instruments in the field.
  • Custom sizes and configurations available on request.
  • The bags are individually packaged.
  • All bags also available in a pack of 10, except 50 L size which is available in a pack of 5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16.9 oz.
Clear
FEP-Ein/Aus-Ventil
0.127 mm
150 x 150mm
152 mm
152 mm
0,5 l
Gas and Liquid Sampling
PTFE
5 mil
6 in.
6 in.
Gasprobensack mit FEP
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Gasprobenbeutel mit FEP > Volumen:0.5L; Dichtungsausführung:FEP-Ein/Aus-Ventil