Learn More
Draeger™ Gasdetektoren
Marke:  Draeger™ 8318974
Artikelnummer. 15105904
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Akustisch
25 mm
Gasdetektor
64 mm
IP 65 – strahlwassergeschützt
700 bis 1300 hPa
10 s
–20 bis 50 °C
84 mm
5500 Std.
Phosphin
LCD-Display
10 bis 90 %
0 bis 20 ppm
0.01 ppm
Gas
120 g
Name des Produkts
Draeger™ Gasdetektoren > Nachweis von: Phosphin