Learn More
asecos™ G-CLASSIC-30 Gasflaschenschrank Typ 30
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3067300130674
Alert:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Description
G30.205.090 inkl. Standard bestehend aus: Montageschienen, Flaschenhaltern und Klapprampe
Specifications
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, CE konform | |
479 mm | |
479 x 794 x 1874 mm | |
Flügel | |
2050 mm | |
1 x Standardinneneinrichtung Druckgasflaschen (Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet) | |
G30.205.090 | |
pulverbeschichtet glatt | |
Lichtgrau (RAL 7035) | |
Gasflaschenschrank |
615 mm | |
Druckgasflaschenschrank G-CLASSIC-30 Modell G30.205.090 in Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 1 x Standardinneneinrichtung Druckgasflaschen (Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet) | |
615 x 898 x 2050 mm | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen – für bis zu 3 Gasflaschen mit 50 l | |
1874 mm | |
3 Gasflaschen mit 50 l | |
2 | |
794 mm | |
Stahlblech |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
asecos™ G-CLASSIC-30 Gasflaschenschrank Typ 30 > 479 x 794 x 1.874 mm, 3 x 50 l-Gasflaschen
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction