Learn More
Ganciclovir, 98 % Artikelnummer.: 15711779
Verfügbar ab: 26-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Ganciclovir, 98 %
Artikelnummer. 15711779 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15711779
Marke: Thermo Scientific Acros 461710050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82410-32-0
Summenformel C9H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 255.23
InChI-Schlüssel IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ganciclovir, gancyclovir, cytovene, vitrasert, hydroxyacyclovir, ganciclovirum, zirgan, ganciclovir sodium, cymevene, hhemg
PubChem CID 3454
ChEBI CHEBI:465284
IUPAC-Name 2-Amino-9-(1,3-Dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-3H-Purin-6-on
SMILES C1=NC2=C(N1COC(CO)CO)NC(=NC2=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ganciclovir
Schmelzpunkt 251.0°C to 252.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3,14g/L (25°C).
Formelmasse 255.23
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462833 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Catalog Number461710010,461710250,461710050
ChargennummerA0451336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number461710010,461710250,461710050
ChargennummerA0432274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2023 Catalog Number461710010,461710250,461710050
ChargennummerA0409675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Catalog Number461710010,461710250,461710050
ChargennummerA0380228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number461710010,461710250,461710050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ganciclovir
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ganciclovir sodium
Name des Produkts
Ganciclovir, 98 % >