Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Textured Surgical Gloves
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- ASTM D3577 certified
- Micro-textured finish with special external surface treatment to ensure exceptional grip under dry and damp conditions
- Ideal thickness to optimize tactile sensitivity and protection
- DERMASHIELD™ Technology internal polymer coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, ISO 10282 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Healthcare |
AQL | 0.65 |
Farbe | Natural |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fully Textured |
Finger Thickness (English) | 8,66 ± 0,79 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,22 ± 0,02 mm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17863652_EN.pdf
DateigrößeVersion: 419.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell GAMMEX™ Latex Textured Surgical Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur