Learn More
Ansell GAMMEX Latex Micro Gloves Artikelnummer.: 16396861
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell GAMMEX Latex Micro Gloves
Artikelnummer. 16396861
7
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 16396861
Marke: Ansell 330052070
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GAMMEX Latex Micro Gloves are latex, powder-free surgical gloves offering exceptional tactile sensitivity and dexterity.
  • Micro thin: 15% thinner* for enhanced precision performance
  • Ergonomic design: Exceptional comfort and fit for reduced hand fatigue
  • Donning aid technology: Easy donning or doffing with dry or damp hands
  • *when compared with Ansell's standard latex gloves
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Yes
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Brown
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Finger Thickness (English) 7.87 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.20 ± 0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Laboratory
Latex Free No
Material Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 7.09 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.18 ± 0.02 mm
Gepudert Powder Free
Größe 7
Sterilität Sterile
Dicke (angloamerikanisch) 7.87 ± 0.79 in.
Dicke (metrisch) 0.20 ± 0.02 mm
Länge (angloamerikanisch) 11.4 in.
Länge (metrisch) 290 mm
Name des Produkts
Ansell GAMMEX Latex Micro Gloves >