Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex High Sensitivity Surgical Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 certified
- 20% thinner on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves for high sensitivity
- Soft latex formulation improves comfort for optimal surgical finesse
- Smooth with a micro-textured finish for secure handling of instruments in dry and damp conditions
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978, ISO 10282 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Healthcare |
AQL | 0.65 |
Farbe | Brown |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 7,48 ± 0,79 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,19 ± 0,02 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell GAMMEX™ Latex High Sensitivity Surgical Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur