Learn More
Ansell GAMMEX Latex Gloves Artikelnummer.: 16396841
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell GAMMEX Latex Gloves
Artikelnummer. 16396841 Alle ansehen Ansell Produkte
5.5
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
Artikelnummer. 16396841
Marke: Ansell 330048055
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GAMMEX Latex Gloves are latex, powder-free surgical gloves combining optimal comfort, strength and tactile sensitivity.
  • Extra soft and sensitive yet robust surgical glove
  • Enhances comfort and fit to help reduce hand fatigue
  • Shaped finger pads improve fingertip sensitivity
  • Additional cleaning processes to minimize the risk of developing allergies and sensitivities
  • Tested for use with chemotherapy drugs and a wide range of chemicals
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free No
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Natural
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Finger Thickness (English) 8.66 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Laboratory
Latex Free No
Material Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 7.87 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.20 ± 0.02 mm
Gepudert Powder Free
Größe 5.5
Sterilität Sterile
Dicke (angloamerikanisch) 7.87 ± 0.79 in.
Dicke (metrisch) 0.20 ± 0.02 mm
Länge (angloamerikanisch) 11.4 in.
Länge (metrisch) 290 mm
Name des Produkts
Ansell GAMMEX Latex Gloves >