Learn More
Ansell GAMMEX Latex Gloves
GAMMEX Latex Gloves are latex, powder-free surgical gloves combining optimal comfort, strength and tactile sensitivity.
Marke:  Ansell 330048060
40.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16306851
  • 77.00 CHF / 50 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Extra soft and sensitive yet robust surgical glove
  • Enhances comfort and fit to help reduce hand fatigue
  • Shaped finger pads improve fingertip sensitivity
  • Additional cleaning processes to minimize the risk of developing allergies and sensitivities
  • Tested for use with chemotherapy drugs and a wide range of chemicals
Spezifikation
Spezifikation
AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Healthcare
Natural
Smooth
0.22 ± 0.02 mm
Laboratory
7.87 ± 0.79 in.
Powder Free
Sterile
0.20 ± 0.02 mm
290 mm
No
0.65
Single-use
8.66 ± 0.79 in.
Specific
No
0.20 ± 0.02 mm
6
7.87 ± 0.79 in.
11.4 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell GAMMEX Latex Gloves > Size: 6.0