Learn More
Berkshire™ Gamma Wipe™ 120 Cleanroom Wipers
Gamma Wipe™ 120 is a sterile cleanroom laundered 100% polyester knit wiper.
974.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumtücher mit hoher Sorption |
---|---|
Material | Polyester |
Extinktion | Sehr saugfähig |
Kompatibilität | Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12887143
![]() |
Berkshire™
GW120ST15 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in.) |
974.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Low particles, fibers, ions and extractables
- Continuous-filament polyester knit fabric
- High absorbency
- High abrasion resistance
- Soft hand and edge for sensitive surfaces
- Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions including isopropyl alcohol, phenols, bleaches and quarternary ammonium compounds
- For use in ISO Class 4 (Class 10) applications
Spezifikation
Reinraumtücher mit hoher Sorption | |
Sehr saugfähig | |
Nicht autoklavierbar | |
Gestrickt | |
Für den Einsatz in sterilen Umgebungen der ISO-Klasse 4 und höher, in denen der Ausschluss von Mikroorganismen erforderlich ist, hervorragend geeignet für die Reinigung medizinischer Geräte | |
1-ply |
Polyester | |
Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Messerschnitt | |
Zur Reinigung von sterilen Laminar-Air-Flow-Einheiten, Barriere-Isolatoren und Bio-Containment-Einheiten | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ Gamma Wipe™ 120 Cleanroom Wipers