Learn More
Fisherbrand™ Gamma Radiation Safe Storage Bin
Provides radiation protection shielding for use in laboratories.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-B2MCTIPG
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12337117
  • 2405.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
  • Dient als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
Spezifikation
Spezifikation
Gammastrahlensicher
Beutelabmessungen: L x B x H: 13 x 13 x 13cm (5,12 x 5,12 x 5,12 in.)
Vorratsbehälter
2L.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gamma Radiation Safe Storage Bin > Gammastrahlungssicherer Aufbewahrungbehälter