Learn More
Fisherbrand™ Mittelgroße gammastrahlungssichere Aufbewahrungsbox
Bietet Strahlenschutzschirm für den Einsatz in Laboratorien.
Marke: Fisherbrand™ CSR-B0.8G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Klappdeckeln
- Transparentes Schild
- Dient als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
- Hergestellt aus Acryl für einfache Fertigung und Herstellbarkeit
Spezifikation
16,5 x 8,5 x 6cm (6,5 x 3,35 x 2,36 in.) | |
Radioisotope oder radioaktive Abfälle | |
Mittelgroße Aufbewahrungsbox |
Gammastrahlenabschirmung | |
Klappdeckel | |
Acryl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mittelgroße gammastrahlungssichere Aufbewahrungsbox > Mittelgroße gammastrahlungssichere Aufbewahrungsbox
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur