Learn More
gamma-Phenyl-gamma-butyrolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11475797
Zum Warenkorb hinzufügen
gamma-Phenyl-gamma-butyrolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475797
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11475797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24364.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1008-76-0 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008-76-0
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00005398
InChI-Schlüssel AEUULUMEYIPECD-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-phenyl-gamma-butyrolactone, 4-phenylbutanolide, 4-phenyl-4-butanolide, 4-phenylbutyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-phenyl, 5-phenyldihydrofuran-2 3h-one, 4-phenyl-4-hydroxybutanoic acid lactone, 4,5-dihydro-5-phenyl-2 3h-furanone, .gamma.-phenyl-.gamma.-butyrolactone, .gamma.-phenylbutyrolactone
PubChem CID 13884
IUPAC-Name 5-Phenyloxolan-2-on
SMILES O=C1CCC(O1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Dichte 1.155
Siedepunkt 305°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 125169
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog NumberB24364.06,B24364.14
Chargennummer10243491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2022 Catalog NumberB24364.06,B24364.14
ChargennummerP09322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24364.06,B24364.14
Chargennummer10237051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24364.06,B24364.14
ChargennummerI4180A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24364.06,B24364.14
Name des Produkts
gamma-Phenyl-gamma-butyrolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >