Learn More
Fisherbrand™ Gamma Box-6.5L, 1/Cs, MA: CSR-B6.5G
Dieser Gammastrahlenbehälter, der für bis zu drei Midi-Box-Einsätze ausgelegt ist, eignet sich ideal für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalien, Cryo Tubes und Falcon-Röhrchen.
Marke: Fisherbrand™ CSR-B6.5G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
- Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
- Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
- Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Für bis zu drei Midi-Box-Einsätze | |
164 mm | |
Strahlenbehälter | |
304 mm |