Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma Irradiation Sterilization Bag, Self-Seal, With Gamma Irradiation Process Indicator
Gamma Irradiation Sterilization Bags can be used as the primary, secondary, or tertiary packaging of items that will go through gamma irradiation processing, or sterilization.
360.00 CHF - 1270.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | COC |
Verschlusstyp | Selbstklebend |
Farbe | Clear |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17994291
|
Keystone Cleanroom Products
3312IRD |
84 fl. oz. |
360.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17974291
|
Keystone Cleanroom Products
3315IRD |
135 fl. oz. |
569.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17984291
|
Keystone Cleanroom Products
3320IRD |
220 fl. oz. |
831.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17914301
|
Keystone Cleanroom Products
3322IRD |
330 fl. oz. |
1095.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17904301
|
Keystone Cleanroom Products
3330IRD |
450 fl. oz. |
723.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17924301
|
Keystone Cleanroom Products
3334IRD |
690 fl. oz. |
990.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17934301
|
Keystone Cleanroom Products
3335IRD |
927 fl. oz. |
1270.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Medical Grade Polyolefin Sterilization Bags can be used as the primary, secondary, or tertiary packaging of items that will go through gamma irradiation processing, or sterilization (which will require end user sterilization validation to make that claim)
- Appropriate for packaging of items that will be exposed to gamma radiation dose ranges between
- 15 kGy and 50 kGy
- After irradiation processing the process indicator will turn from yellow to red
- The bags will provide protection of the contents from environmental factors, which could compromise sterility
- Made of a transparent, strong, 3 mil thick medical grade polyolefin material with a self-sealing adhesive closure
- Feature a starter slit to facilitate easy opening of the bag without the need for cutting instruments, which could damage the contents
- Gamma Irradiation Sterilization Bags are not autoclavable
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Selbstklebend | |
Single-use | |
Pharmazeutische Produktionsanlagen | |
Unsteril | |
Ja | |
3 mil |
COC | |
Clear | |
Verpackungen für die Gammabestrahlung | |
LDPE | |
76,2 μm | |
Externe Kontaminationsquellen | |
Abdeckung |